Learn More
3M™ Semimaschera riutilizzabile e kit filtro antiparticolato P3
Questo pratico kit pronto per l'uso include una semimaschera riutilizzabile 3M™, un filtro P3 e un prefiltro, il tutto in una scatola di conservazione riutilizzabile.
780.00€
Specifica
Product Type | Ready-to-Use Respirator Pack |
---|---|
Include | 3M™ Reusable Half Face Mask, P3 Filter and Pre-Filter |
Quantità | 10/Cs. |
Codice del prodotto | Marca | Modello | Size | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Modello | Size | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
17786983
|
3M™
7100265070 |
HF-3011 | Small |
780.00€
pezzi 10 |
Spedizione stimata: 26-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
17756993
|
3M™
7100265235 |
HF-3021 | Medium |
780.00€
pezzi 10 |
Spedizione stimata: 26-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
17796983
|
3M™
7100265071 |
HF-3031 | Large |
780.00€
pezzi 10 |
Spedizione stimata: 26-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
Descrizione
- Include 1 semimaschera riutilizzabile 3M™, 1 filtro antiparticolato 3M™ PF10 P3 R D DT-1135E, 1 prefiltro 3M™ SC-6600 e 1 supporto per prefiltro 3M™ SC-6602
- Offre protezione antiparticolato P3
- Viene fornito in un'utile scatola di conservazione riutilizzabile
Specifica
Ready-to-Use Respirator Pack | |
3M™ Reusable Half Face Mask, P3 Filter and Pre-Filter | |
10/Cs. |