Learn More
3M™ Respiratore a semimaschera a bassa manutenzione riutilizzabile
Le Semimaschere riutilizzabili 3M™ serie 6000 sono realizzate con materiale elastomerico leggero e confortevole, con design a doppio filtro a baionetta, bardatura ed elastico per il collo che si fissa con facilità.
242.00€
Specifica
Colore | Gray |
---|---|
Design Type | Bayonet Style |
Monouso | Reusable |
Tipo di filtro | Combination |
Materiale | Thermoplastic Elastomer |
Codice del prodotto | Marca | Size | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Size | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
17873246
|
3M™
7100049927 |
Medium |
242.00€
pezzi 8 |
Spedizione stimata: 04-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
17893256
|
3M™
7100049928 |
Large |
242.00€
pezzi 8 |
Spedizione stimata: 04-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
- Se desideri una soluzione pluriuso economica e facile da usare, che richiede una manutenzione minima, usa la Semimaschera riutilizzabile 3M™ serie 6000. Le nostre semimaschere riutilizzabili sono progettate per offrire semplicità. Sono realizzate con un materiale elastomerico leggero e comodo da indossare anche durante i turni lunghi, bardatura ed elastico per il collo che si fissa con facilità.
- Proteggono da gas, vapori e particolato e sono dotate di un connettore a baionetta che si adatta a numerosi filtri doppi leggeri, in base alle tue specifiche esigenze.
- Il design a doppio filtro consente di distribuire uniformemente il peso su tutta la maschera. Il profilo basso ha un impatto minimo sul campo visivo e offre una maggiore compatibilità con gli schermi per saldatura e molatura.
- Possibilità di utilizzo con sistemi ad adduzione d'aria 3M™, per una maggiore praticità e versatilità, oltre che di connessione con tutti i filtri 3M™ serie 2000, 5000 e 6000 (tranne i filtri 3M™ 6098 e 6099).
- La serie 6000 ha un gamma di parti di ricambio e di accessori appositamente progettata per aiutarti a mantenere il giusto livello di comfort e protezione quando le parti si usurano o si danneggiano.
- Tre misure disponibili: piccola, media e grande.
Specifica
Gray | |
Reusable | |
Thermoplastic Elastomer | |
No |
Bayonet Style | |
Combination | |
Reusable Half Facepiece | |
Yes |