Learn More
Thermo Scientific™ Reversible Microtube Racks with Lid
Store samples securely and rapidly identify them with this reversible microtube rack with lid, which features a low-profile design with an alphanumeric grid.
Marca:  Thermo Scientific™ 8690-11
Dettagli aggiuntivi : Peso : 6.17000kg
Codice prodotto. 11791253
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi »
Descrizione
Descrizione
Store samples securely and rapidly identify them with Thermo Scientific™ Reversible Microtube Racks with Lid. These racks feature a stable, low-profile design with an alphanumeric grid.
  • Hold 0.2mL tubes on one side, 0.5mL tubes on the other
  • Lid protects samples and allows stacking
  • 100% Recycled plastic
  • Several colors available
Specifica
Specifica
Reversible Microtube Rack
Red
Recycled Plastic
12 Racks
Reversible Microtube Rack
Tubes (0.2 mL), Tubes (0.5 mL)