missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

RHOT2 Rabbit anti-Human, Mouse, Polyclonal, Proteintech

Rabbit Polyclonal Antibody

Marca:  Proteintech 11237-1-AP-20UL

Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.00010kg

 vedi altre versioni di questo prodotto

Codice prodotto. 16898173

  • 140.00€ / 20µL
Spedizione stimata: 17-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!


Descrizione

Descrizione

This gene encodes a member of the Rho family of GTPases. The encoded protein is localized to the outer mitochondrial membrane and plays a role in mitochondrial trafficking and fusion-fission dynamics.
Specifica

Specifica

RHOT2
Polyclonal
Unconjugated
RHOT2
ARHT2, C16orf39, hMiro 2, MIRO 2, miro2, Mitochondrial Rho GTPase 2, RASL, RHOT2
Rabbit
Antigen Affinity Chromatography
RUO
214952, 89941
-20°C
Liquid
Immunoprecipitation, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
0.37 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
Q8IXI1, Q8JZN7
RHOT2
RHOT2 Fusion Protein Ag1752
20 μL
Primary
Human, Mouse
Antibody
IgG
Suggerimenti di prodotto

Suggerimenti di prodotto

Videos
SDS
Documenti

Documenti

Certificati
Offerte speciali

Offerte speciali