Learn More
Epredia™ Richard-Allan Scientific™ Eosin-Y Alcoholic, Eosin-Y with Phloxine, Eosin-Y Saturated, Eosin-Y Alcoholic
Enjoy strict quality control of raw materials and finished product and a high quality product every time with the Epredia™ Richard-Allan Scientific™ Eosin-Y Alcoholic, Eosin-Y with Phloxine, and Eosin-Y Saturated.
Marca: Epredia™ 71211
46.88 EUR valido fino al 2024-04-26
Usa il codice promo "21687" per avere il tuo prezzo promozionale.
Dettagli aggiuntivi : CAS : 64-17-5 Peso : 3.42000kg Transport : UN number : 1170 Chem class : 3 Pack group : II
Descrizione
- Strict quality control of raw materials and finished product ensures a high quality product every time
- Eosin-Y Alcoholic produces three distinct color variations enhancing differentiation between muscle, red blood cells, and connective tissue
- Eosin-Y w/Phloxine yields a brighter reddish hue and a more dramatic differentiation of cytoplasmic color than Eosin-Y Alcoholic
- Eosin-Y Saturated is a very intense and rapid counterstain that can be used to make working solutions of Eosin-Y
Specifica
Alcoholic Eosin Y Stain | |
1 gal. |
Sicurezza e movimentazione
- Eosin-Y Alcoholic
Avvertenza
- Pericolo
Categoria di pericolo
- Liquido infiammabile Categoria 1
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 2
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 1
Indicazioni di pericolo
- H224-Liquido e vapori altamente infiammabili.
- H371-Può provocare danni agli organi.
- H336-Può provocare sonnolenza o vertigini.
Consigli di prudenza
- P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
- P233-Tenere il recipiente ben chiuso.
- P235-Conservare in luogo fresco.
- P240-Mettere a terra/massa il contenitore e il dispositivo ricevente.
- P241-Utilizzare impianti elettrici/di ventilazione/d'illuminazione/ a prova di esplosione.
- P242-Utilizzare solo utensili antiscintillamento.
- P243-Prendere precauzioni contro le scariche elettrostatiche.
- P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
- P270-Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
- P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
- P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
- P403+P233-Tenere il recipiente ben chiuso e in luogo ben ventilato.
- P405-Conservare sotto chiave.
- P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.