Learn More
Hamilton™ Robotics Low Bleed High Temperature Septa
97.85€ - 143.00€
Specifica
Product Type Specs | Low Bleed High Temperature Septa |
---|---|
Da utilizzare con (apparecchiatura) | GC |
Quantità | 50/Pk. |
Codice del prodotto | Marca | Diametro (sistema metrico) esterno | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Diametro (sistema metrico) esterno | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
10710844
|
Hamilton™
75836 |
12.7mm |
143.00€
pezzi 50 |
|
10034202
|
Hamilton™
75833 |
9.5mm |
97.85€
pezzi 50 |
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Specifica
Low Bleed High Temperature Septa | |
GC | |
50/Pk. |