Learn More
Kartell™ Tappi a un foro in gomma
In gomma per garantire una tenuta perfetta. I tappi a un foro in gomma Kartell™ assicurano la tenuta ermetica del terreno in un flacone fornendo al contempo accesso ai tubi.
Marca: Kartell™ 0383400
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.80000kg
Descrizione
Manufactured from rubber to ensure a tight fit. Kartell™ Rubber One-Hole Stoppers seal and secure medium in a bottle while providing tubing access.
- Made from red rubber
Specifica
Rosso | |
53 mm | |
6mm | |
Confezione da 25 | |
1 |
Tappo conico | |
41 mm | |
54 mm | |
Rubber |