Learn More
Fisherbrand™ Pulitore a ultrasuoni S-Series
Pulizia a ultrasuoni controllata da microprocessore e tecnologia sweep di ultima generazione. La completa gamma di bagni analogici a ultrasuoni Fisherbrand™ serie S con o senza riscaldamento è in grado di soddisfare le esigenze della ricerca in laboratorio, della sonochimica e delle applicazioni di degassamento.
Marca: Fisherbrand™
Dettagli aggiuntivi : Peso : 7.66800kg
Description
- Vasche in acciaio inox di lunga durata e resistenti alla cavitazione
- Display a LED indicante tempo impostato e rimanente, temperatura attuale e pre-impostata
- Maniglie di trasporto in plastica ergonomiche
- Il nuovo coperchio riduce i rumori e accelera il processo di riscaldamento
- Drenaggio semplice del liquido di pulizia attraverso l'apposito condotto aperto mediante la manopola laterale
- Pannello operativo disposto in modo che il liquido non possa entrare nell'impianto elettronico
- Tasto funzione per degassamento
- 80kHz per tempi di pulizia prolungati, ideali per il trattamento di elementi di dimensioni ridotte e particolarmente sensibili
- Contenitore in acciaio inox, coperchio in plastica disponibile separatamente
Specifications
Involucro in acciaio inox V2A e serbatoio in acciaio inox V2A | |
12.75 L | |
230 V CA, 1000 W | |
Elmasonic S 120 (H) | |
7.5 kg |
230 V CA | |
P 278 x L 365 x A 321 mm | |
Laboratorio, ambito medico, laboratorio odontotecnico, gioielleria, orologeria, ottica, officine e manutenzione, industria | |
Da 30 a 80 °C |