Learn More
Fisherbrand™ Pulitore a ultrasuoni S-Series
Pulizia a ultrasuoni controllata da microprocessore e tecnologia sweep di ultima generazione. La completa gamma di bagni analogici a ultrasuoni Fisherbrand™ serie S con o senza riscaldamento è in grado di soddisfare le esigenze della ricerca in laboratorio, della sonochimica e delle applicazioni di degassamento.
280.00€ - 2529.60€
Specifica
Materiale | Involucro in acciaio inox V2A e serbatoio in acciaio inox V2A |
---|---|
Da utilizzare con (applicazione) | Laboratorio, ambito medico, laboratorio odontotecnico, gioielleria, orologeria, ottica, officine e manutenzione, industria |
Intervallo di temperatura (sistema metrico) | Da 30 a 80 °C |
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Modello | Dimensioni (P x L x A) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Modello | Dimensioni (P x L x A) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
10611983
|
Fisherbrand™
|
0.8 L | Elmasonic S 10 (H) | H 178 x l 206 x P 116 mm |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||
10071012
|
Fisherbrand™
|
12.75 L | Elmasonic S 120 (H) | P 278 x L 365 x A 321 mm |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||
10708304
|
Fisherbrand™
|
1.75 L | Elmasonic S 15 (H) | H 212 x l 175 x P 180 mm |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||
11832370
|
Fisherbrand™
|
14 L | Elmasonic S 150 | P 340 x L 568 x A 224 mm |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||
10623683
|
Fisherbrand™
|
18 L | Elmasonic S 180 (H) | P 340 x L 390 x A 321 mm |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||
10485982
|
Fisherbrand™
|
28 l | Elmasonic S 300 (H) | H 321 x l 568 x P 340 mm |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||
10692353
|
Fisherbrand™
|
2.75 L | Elmasonic S 30 (H) | H 214 x l 300 x P 179 mm |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||
10602363
|
Fisherbrand™
|
4.25 L | Elmasonic S 40 (H) | H 264 x l 300 x P 179 mm |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||
10335822
|
Fisherbrand™
|
5.75 L | Elmasonic S 60 (H) | H 264 x l 365 x P 186 mm |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||
10758684
|
Fisherbrand™
|
6.9 l | Elmasonic S 70 (H) | P 179 x L 568 x A 214 mm |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||
10592163
|
Fisherbrand™
|
9.4 L | Elmasonic S 80 (H) | P 179 x L 568 x A 264 mm |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||
10192512
|
Fisherbrand™
|
9.5 L | Elmasonic S 100 (H) | H 264 x l 365 x P 278 mm |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||
Descrizione
- Vasche in acciaio inox di lunga durata e resistenti alla cavitazione
- Display a LED indicante tempo impostato e rimanente, temperatura attuale e pre-impostata
- Maniglie di trasporto in plastica ergonomiche
- Il nuovo coperchio riduce i rumori e accelera il processo di riscaldamento
- Drenaggio semplice del liquido di pulizia attraverso l'apposito condotto aperto mediante la manopola laterale
- Pannello operativo disposto in modo che il liquido non possa entrare nell'impianto elettronico
- Tasto funzione per degassamento
- 80kHz per tempi di pulizia prolungati, ideali per il trattamento di elementi di dimensioni ridotte e particolarmente sensibili
- Contenitore in acciaio inox, coperchio in plastica disponibile separatamente
Specifica
Involucro in acciaio inox V2A e serbatoio in acciaio inox V2A | |
Laboratorio, ambito medico, laboratorio odontotecnico, gioielleria, orologeria, ottica, officine e manutenzione, industria | |
Da 30 a 80 °C |