Learn More
Fisherbrand™ Pulitore a ultrasuoni S-Series
Pulizia a ultrasuoni controllata da microprocessore e tecnologia sweep di ultima generazione. La completa gamma di bagni analogici a ultrasuoni Fisherbrand™ serie S con o senza riscaldamento è in grado di soddisfare le esigenze della ricerca in laboratorio, della sonochimica e delle applicazioni di degassamento.
Marca: Fisherbrand™
Dettagli aggiuntivi : Peso : 13.80000kg
Descrizione
- Vasche in acciaio inox di lunga durata e resistenti alla cavitazione
- Display a LED indicante tempo impostato e rimanente, temperatura attuale e pre-impostata
- Maniglie di trasporto in plastica ergonomiche
- Il nuovo coperchio riduce i rumori e accelera il processo di riscaldamento
- Drenaggio semplice del liquido di pulizia attraverso l'apposito condotto aperto mediante la manopola laterale
- Pannello operativo disposto in modo che il liquido non possa entrare nell'impianto elettronico
- Tasto funzione per degassamento
- 80kHz per tempi di pulizia prolungati, ideali per il trattamento di elementi di dimensioni ridotte e particolarmente sensibili
- Contenitore in acciaio inox, coperchio in plastica disponibile separatamente
Specifica
Involucro in acciaio inox V2A e serbatoio in acciaio inox V2A | |
28 l | |
Da 220 a 240V CA, 1500 w | |
Elmasonic S 300 (H) | |
11 kg |
Da 220 a 240 V CA | |
H 321 x l 568 x P 340 mm | |
Laboratorio, ambito medico, laboratorio odontotecnico, gioielleria, orologeria, ottica, officine e manutenzione, industria | |
Da 30 a 80 °C |