Learn More
Fisherbrand™ Pulitore a ultrasuoni S-Series
Pulizia a ultrasuoni controllata da microprocessore e tecnologia sweep di ultima generazione. La completa gamma di bagni analogici a ultrasuoni Fisherbrand™ serie S con o senza riscaldamento è in grado di soddisfare le esigenze della ricerca in laboratorio, della sonochimica e delle applicazioni di degassamento.
Marca: Fisherbrand™
Dettagli aggiuntivi : Peso : 4.00000kg
Descrizione
- Long lifespan from cavitation resistant stainless steel tanks
- LED display showing set and remaining time and pre-set and actual temperature
- Ergonomically shaped plastic carrying handles
- Newly developed cover reduces noise and accelerates the heating up process
- Easy draining of cleaning liquid though the drain duct via a dial on the side
- Operating panel arranged so that liquid cannot enter the electronics
- Degas function key
Specifica
Involucro in acciaio inox V2A e serbatoio in acciaio inox V2A | |
4.25 L | |
230 V CA, 340 w | |
Elmasonic S 40 (H) | |
4 kg |
230 V CA | |
H 264 x l 300 x P 179 mm | |
Laboratorio, ambito medico, laboratorio odontotecnico, gioielleria, orologeria, ottica, officine e assistenza, industria | |
30 - 80 °C |