Learn More
SymLine™ Accessori per Signalbox e amplificatori di commutazione
Controlla due livelli di riempimento contemporaneamente, perfetta integrazione nei mobili da laboratorio con la Signalbox integrata
Marca:  SymLine™ 108038
51.90 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "23290" per avere il tuo prezzo promozionale.
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.01000kg
Codice prodotto. 10202570
  • 65.70€ / Pezzo
Spedizione stimata: 19-06-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
I LED e il cicalino acustico vi avvisano in tempo utile prima che il livello di riempimento dei vostri contenitori di raccolta raggiunga un'altezza critica. Quando il contenitore viene cambiato, l'allarme può essere disattivato tramite il nuovo touchpad. Pompe e altri dispositivi esterni possono essere comodamente attivati tramite l'interfaccia integrata. Secondo le direttive ATEX, i sensori Ex devono essere installati insieme a un amplificatore di commutazione quando vengono utilizzati in aree a rischio di esplosione (zone Ex). Le centraline di segnalazione e l'amplificatore di commutazione devono essere collocati al di fuori della zona Ex.- Monitorare due livelli di riempimento contemporaneamente - Touchpad - Controllo del livello tramite LED di stato - Segnali di allarme ottici e acustici - Compatibile con l'amplificatore di commutazioneATEX: Un sinonimo molto usato per le direttive ATEX dell'Unione Europea. Il termine ATEX deriva dall'abbreviazione francese di ATmosphere EXplosive. Attualmente, questa direttiva comprende due direttive UE sulla prevenzione delle esplosioni, vale a dire la direttiva ATEX sulle apparecchiature 2014/34/UE e la direttiva ATEX sui luoghi di lavoro 1999/92/CE.
Specifica
Specifica
10 m
Accessorizing Signalbox and Switch Amplifier
Signal Cable
Signal Cable (10 m Long)
Control de nivel electrónico