Learn More
Brady™ Safety Sign COVID-19 General Safety Information
An efficient solution with clear safety instructions to easily communicate COVID-19 countermeasures on work floors.
4.59€ - 18.90€
Specifica
Materiale | Laminated Polyester |
---|---|
Tipo di montaggio | Self-adhesive |
Dimensioni (L x P) | 371 x 262 mm (W x H) |
Codice del prodotto | Marca | Lingue | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Lingue | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
16506414
|
Brady™
306819 |
German |
18.90€
Pezzo |
Spedizione stimata: 30-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
16516414
|
Brady™
306820 |
English |
18.90€
Pezzo |
Spedizione stimata: 24-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
16526414
|
Brady™
306821 |
Spanish |
4.59€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
16536414
|
Brady™
306822 |
Italian |
18.70€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
16546434
|
Brady™
306843 |
Swedish |
18.70€
Pezzo |
Spedizione stimata: 30-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
16586404
|
Brady™
306817 |
Dutch |
18.90€
Pezzo |
Spedizione stimata: 27-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
16596404
|
Brady™
306818 |
French |
18.70€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
16526434
|
Brady™
306841 |
Danish |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
16536434
|
Brady™
306842 |
Finnish |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
16536444
|
Brady™
306852 |
Norwegian |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
Descrizione
- Provides clear, visual communication where it matters
- Highlights the use of appropriate personal protection
- Easily communicates social distancing and hygiene
Specifica
Laminated Polyester | |
Self-adhesive | |
371 x 262 mm (W x H) |