Learn More
Saint Gobain Life Sciences Tubo Tygon™ ad elevata resistenza alle sostanze chimiche, Formula 2375
Questo tubo è ideale per settori altamente regolamentati, ad esempio l'industria alimentare e le strutture sanitarie e igieniche istituzionali. Il tubo resistente alle sostanze chimiche Saint Gobain Life Sciences Tygon™ Formula 2375 offre una combinazione inarrivabile di resistenza chimica, trasparenza e flessibilità.
143.00€ - 865.00€
Codice del prodotto | Marca | Diametro (sistema imperiale) interno | Diametro (sistema imperiale) esterno | Spessore (sistema metrico) | Spessore (sistema imperiale) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Diametro (sistema imperiale) interno | Diametro (sistema imperiale) esterno | Spessore (sistema metrico) | Spessore (sistema imperiale) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||
11944438
|
Saint Gobain Life Sciences
95630-11 |
0.063 in. | 3/16 in. | 1.6 mm | 0.0625 in. |
143.00€
15m |
Spedizione stimata: 26-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
11994438
|
Saint Gobain Life Sciences
95630-16 |
1/4 in. | 0.375 in. | 1.6 mm | 0.0625 in. |
259.00€
15m |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
11984438
|
Saint Gobain Life Sciences
95630-15 |
0.188 in. | 5/16 in. | 1.6 mm | 0.0625 in. |
231.00€
15m |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
11944448
|
Saint Gobain Life Sciences
95630-21 |
0.625 in. | 0.875 in. | 3.2 mm | 1/8 in. |
865.00€
15m |
Spedizione stimata: 22-10-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
11934448
|
Saint Gobain Life Sciences
AJK00038 |
0.5 in. | 0.75 in. | 3.2 mm | 1/8 in. |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||
11904448
|
Saint Gobain Life Sciences
AJK00022 |
5/16 in. | 7/16 in. | 1.6 mm | 0.0625 in. |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||
Descrizione
Use this tubing in highly regulated industries such as food and beverage, hospitality and institutional cleaning. Saint-Gobain™ Tygon™ Formula 2375 Chemical Resistant Tubing offers an unequaled combination of chemical resistance, clarity and flexibility.
- Tubo a resistenza chimica per applicazioni relative ad alimenti e bevande
- Virtualmente inattaccabile da acidi, basi, chetoni, sali e alcol
- Straordinaria resistenza alle sostanze chimiche
- Senza DEHP per elevata purezza
- Senza plastificanti per un basso contenuto di estraibili
- Smaltimento in totale sicurezza - non rilascia gas cloridrati pericolosi e corrosivi
- Superficie interna più liscia - per migliorare il flusso e prevenire la formazione di particolati
- Basso assorbimento - per ridurre al minimo la contaminazione incrociata
- Tubo trasparente per favorire e facilitare l'osservazione
Specifica
Transfer Tubing | |
Tygon | |
Clear |