Learn More
Novacyt - Microgen Bioproducts Saline Solution
Microgen Bioproducts Saline Solution - (conc), to make 5 L
Marca:  Novacyt - Microgen Bioproducts M7
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.50000kg
Codice prodotto. 17333211
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Descrizione
Descrizione
  • Allows the rapid grouping of Streptococcus A , B, C, D, F & G.
Specifica
Specifica
150 mL Saline Solution Buffer
Clear
Liquid
Bottle
Approx. 100°C
7.4
Sodium Chloride, Water
AnalaR