Learn More
Thermo Scientific™ Sample Racks for Precision™ Water Baths
Keep your samples in place with racks for water baths.
51.60€ - 449.00€
Codice del prodotto | Marca | Descrizione | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Descrizione | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15395897
|
Thermo Scientific™
3161601 |
Stainless Steel Test Tube Rack |
449.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 09-09-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15385897
|
Thermo Scientific™
3166183 |
Stainless Steel Petri Dish Rack |
352.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 09-09-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15305917
|
Thermo Scientific™
3166184 |
0.5mL Microfuge Rack (Requires Clip Fastener) |
261.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 26-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15315917
|
Thermo Scientific™
3166185 |
1.5mL Microfuge Rack (Requires Clip Fastener) |
257.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 26-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15355907
|
Thermo Scientific™
5970-0513TC |
Nalgene Unwire Full Test tube Rack - Red 72x13mm |
71.50€
Pezzo |
Spedizione stimata: 19-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15365907
|
Thermo Scientific™
5970-0516TC |
Nalgene Unwire Full Test tube Rack - Red 72x16mm |
70.50€
Pezzo |
Spedizione stimata: 19-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15375907
|
Thermo Scientific™
5970-0520TC |
Nalgene Unwire Full Test tube Rack - Red 40x20mm |
71.50€
Pezzo |
Spedizione stimata: 24-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15385907
|
Thermo Scientific™
5970-0525TC |
Nalgene Unwire Full Test tube Rack - Red 40x25mm |
74.60€
Pezzo |
Spedizione stimata: 02-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15395907
|
Thermo Scientific™
5970-0530TC |
Nalgene Unwire Full Test tube Rack - Red 24x30mm |
77.40€
Pezzo |
Spedizione stimata: 24-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15305907
|
Thermo Scientific™
5972-0013TC |
Nalgene Half Test tube Rack - White 36x13mm |
51.60€
Pezzo |
Spedizione stimata: 19-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15315907
|
Thermo Scientific™
5972-0016TC |
Nalgene Half Test tube Rack - White 36x16mm |
54.10€
Pezzo |
Spedizione stimata: 24-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15325907
|
Thermo Scientific™
5972-0020TC |
Nalgene Half Test tube Rack - White 20x20mm |
53.60€
Pezzo |
Spedizione stimata: 24-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15345907
|
Thermo Scientific™
5972-0030TC |
Nalgene Half Test tube Rack - White 9x30mm |
71.40€
Pezzo |
Spedizione stimata: 24-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15335907
|
Thermo Scientific™
5972-0025TC |
Nalgene Half Test tube Rack - White 16x25mm |
62.80€
Pezzo |
Spedizione stimata: 24-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
Keep your samples in place with racks for Thermo Scientific™ Precision™ water baths.
Stainless-Steel Petri Dish Rack
- Measures 9.75 × 8.75 × 6.25 in. (24.8 × 22.2 × 15.9cm)
- Holds 80 x 50mm or 30 x 90mm Petri dishes
Stainless-Steel Test Tube Rack
- Measures 10 × 8.5 × 5.5 in. (25.4 × 21.6 × 14cm)
- Openings are 1in. (2.5cm) square
- Holds 50 test tubes up to 25mm from 97 to 150mm high
Microcentrifuge Test Tube Racks
- Requires Clip Fastener
- Measures 127 × 101 × 39mm (5 × 4 × 1.5 in.)