Learn More
Buerkle™ V4A Stainless Steel Inserts for Novartos Uno
Buerkle™ V4A Stainless Steel Inserts for Novartos Uno permit the withdrawal of a double sample without having to insert the lance repeatedly into the bulk material.
Marca:  Buerkle™ 5358-0140
148.98 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "23267" per avere il tuo prezzo promozionale.
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.04750kg
Codice prodotto. 15336287
  • 165.00€ / Pezzo
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Stainless steel AISI 316L
  • Fit precisely
  • Can easily be replaced
  • Available in volumes from 0 to 4.0mL
Specifica
Specifica
Insert
Si
4 mL
FDA
Novartos Uno
Stainless Steel (V4A)
Equipment for Novartos Uno sampler
Silver
Withdrawling Samples