Learn More
Sartorius Sartolab™ Single-Use Polystyrene Storage Bottle
Sartorius Sartolab single-use polystyrene bottles for storage of media, buffers, and other aqueous solutions.
74.15€ - 148.00€
Specifica
Monouso | Single-use |
---|---|
Da utilizzare con (apparecchiatura) | Sartolab |
Materiale | Polystyrene |
Materiale (membrana) | Polystyrene |
Sterilità | Sterile |
Codice del prodotto | Marca | Volume del campione | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Volume del campione | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
17404412
|
Sartorius
180-22---------E |
150 mL |
74.15€
pezzi 12 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
17414412
|
Sartorius
180-23---------E |
250 mL |
92.60€
pezzi 12 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
17424412
|
Sartorius
180-24---------E |
500 mL |
112.00€
pezzi 12 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
17434412
|
Sartorius
180-25---------E |
1000 mL |
148.00€
pezzi 12 |
Spedizione stimata: 14-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
- The bottles can be used with all Sartolab™ RF | BT vacuum filtration units with a 45 mm neck size
Specifica
Single-use | |
Polystyrene | |
Sterile |
Sartolab | |
Polystyrene |