missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Sartorius Quantitative Grade 388 Filter Papers

These filter papers are used for quantitative and gravimetric analyses as well as for pressure or vacuum filtration. They are made out of 100 % cotton linters with an α-cellulose content of > 98 % and are acid-washed to make the papers ashless and achieve high purity.

Marca:  Sartorius FT-3-101-090

Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.04000kg

 vedi altre versioni di questo prodotto

Codice prodotto. 10395311

  • 25.80€ / pezzi 100
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello

Descrizione

Descrizione

Quantitative Grade 388 Filter Papers

  • Ash-free (ash content ≤ 0.01 % according to DIN 540370)
  • Wet-strengthened
  • Color-coded box for easy selection
Specifica

Specifica

Black
10 to 15 μm
388
0.21 mm
Disc
10 sec.
100/Pk.
90 mm
Suggerimenti di prodotto

Suggerimenti di prodotto

Videos
SDS
Documenti

Documenti

Certificati
Offerte speciali

Offerte speciali