Learn More
Sartorius Filtri a membrana CN
Combina una struttura di pori uniforme con portata e assorbimento elevati. I filtri a membrana in nitrato di cellulosa Sartorius sono perfetti per i kit diagnostici. I filtri non sterili, idrofili, con numerosi diametri e dimensioni dei pori, sono forniti in confezioni grandi per offrire un risparmio economico e di spazio.
Marca:  Sartorius 11303-100------G
219.45 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "21931" per avere il tuo prezzo promozionale.
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.10000kg Transport : UN number : 3270 Chem class : 4.1 Pack group : II
Codice prodotto. 10068070
  • 231.00€ / pezzi 25
Spedizione stimata: 09-07-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Allerta:
Cellulose nitrate filters are highly flammable. Their flashpoint is approx. 200°C. Always keep these filters separated by the discs of interleaving paper that are supplied with the filters.
Descrizione
Descrizione
Combines uniform pore structure with high flow and adsorption rates. Sartorius Cellulose Nitrate Membrane Filters are excellently suited for diagnostic kits. Non-sterile, hydrophilic filters in a variety of diameters and pore sizes are bulk-packed to save money and space.
  • Cellulose nitrate filters combine high flow rates with high non-specific adsorption
  • Defined particle retention and outstanding, reliable capture rates for microorganisms
  • Very advantageous for diagnostic kits and compatible with aqueous solutions, hydrocarbons and several other organic solvents
  • Filters have a uniform pore structure and are available in range of diameters and pore sizes
    • Pore sizes: 0.45μm, 0.65μm, 0.8μm, 1.2μm, 3.0μm, 5μm and 8μm
    • The larger pore sizes (8 μm, 5 μm, 3 μm) are useful for cell retention and prefiltering
    • The 0.45 pore size is ideal for particle collection and filtration
    • Diameters: 13, 25, 37, 47, 50, 90 and 100mm (0.5 to 3.9 in.)
  • Ungridded filters can be sterilized via autoclave (wet) to 121°C, ethylene oxide or γ-irradiation to 25 kGy
  • Box label specifies the type, quantity, diameter, pore size and lot number
Specifica
Specifica
Sì (bagnato)
Bianco
1.2 μm
24 l/min.
25/conf.
11303
1.0 bar
Nitrato di cellulosa
200 ml/min.
Idrofilo
130 μm
100 mm
Suggerimenti di prodotto
Suggerimenti di prodotto
Videos
Sicurezza e movimentazione
Sicurezza e movimentazione
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Solido infiammabile Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H228-Solido infiammabile.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P230-Mantenere umido con .
  • P233-Tenere il recipiente ben chiuso.
  • P234-Conservare soltanto nel contenitore originale.
  • P243-Prendere precauzioni contro le scariche elettrostatiche.
  • P370+P378-In caso d'incendio: utilizzare per estinguere.
  • P372-Rischio di esplosione in caso di incendio.
  • P375-Rischio di esplosione. Utilizzare i mezzi estinguenti a grande distanza.
  • P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.