Learn More
Sartorius Bilance con carica dall’alto Entris™
When you need to get a heavy workload of repetitive applications done fast. Innocal Calibration Services avaliable on some models.
Marca: Sartorius ENTRIS3202-1S
Dettagli aggiuntivi : Peso : 5.00000kg
Descrizione
- Display ad alto contrasto con retroilluminazione bianca e cifre da 15 mm; straordinaria facilità di lettura con qualsiasi condizione luminosa ambientale
- Nuova concezione operativa: agevole configurazione delle singole impostazioni con istruzioni passo-passo concise e basate su menu (scelta tra 5 lingue) e navigazione semplificata con i tasti freccia
- Disponibile con calibrazione solo esterna
- Porta di interfaccia bidirezionale RS-232C; cavo opzionale Sartorius per la connessione della bilancia a una porta USB
- Massima facilità di utilizzo
- A tutti i tasti corrispondono azioni
- Pannello di controllo ben definito
- Cella di pesatura monolitica con elevata stabilità termica e tempi di risposta molto veloci
- Velocità di risposta e stabilità del display
- Interfaccia utente basata sulla lingua
- Commutazione tra 5 unità
Applicazioni
Pesata percentuale, conversione tra unità, pesatura di animali, calcolo totale netto, determinazione della densità e conteggio
Specifica
RS-232C, 25-pin | |
10 mg | |
30 mg | |
10 mg | |
Toploading Balance | |
180 mm | |
6.8 lb. |
3.2 kg | |
Calibrazione esterna | |
ENTRIS3202-1S | |
1.5 sec. | |
303 x 230 x 91 mm (12.9 x 9.0 x 3.6 in.) | |
180 mm | |
3.1 kg |