Learn More
Sartorius Carta da stampante ed etichette per stampanti da laboratorio YDP30/YDP40
Per l'impiego con le stampanti da laboratorio YDP30 e YDP40. La carta con etichette e l'inchiostro per stampanti Sartorius YDP consentono di produrre stampe nitide e veloci. Possibilità di scelta tra rotoli di carta normali o autoadesivi con nastri di inchiostro per stampa a trasferimento termico o rotoli di carta normali per stampa termica diretta.
Marca: Sartorius 69Y03285
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.54000kg
Descrizione
Printer Paper, Labels, and Ink for use with YDP30 and YDP40 laboratory printers. Designed to produce quick, clear printouts. Choose regular or self-adhesive paper rolls with ink ribbons for thermal transfer printing or regular paper rolls only for direct thermal printing.
Per l'uso con stampanti da laboratorio Sartorius YDP30 e YDP40- La stampante YDP30 Premium stampa utilizzando il metodo a trasferimento termico e a stampa termica diretta
- La stampante YDP40 Standard utilizza solo la stampa termica diretta
- La stampa termica diretta è ideale per requisiti meno rigorosi (solo rotolo di carta)
- La stampa a trasferimento termico crea stampe anti-sbiadimento per l'uso in aree normate
- Opzione completa di carta e nastro di inchiostro
- Possibilità di scelta tra rotoli di carta standard o autoadesivi
Specifica
Bianco | |
90 m | |
Carta per stampante |
295.3 ft. | |
Premium Lab Printer YDP30 |