Learn More
Sartorius Carta da stampante ed etichette per stampanti da laboratorio YDP30/YDP40
Per l'impiego con le stampanti da laboratorio YDP30 e YDP40. La carta con etichette e l'inchiostro per stampanti Sartorius YDP consentono di produrre stampe nitide e veloci. Possibilità di scelta tra rotoli di carta normali o autoadesivi con nastri di inchiostro per stampa a trasferimento termico o rotoli di carta normali per stampa termica diretta.
19.60€ - 60.55€
Codice del prodotto | Marca | Product Type | Da utilizzare con (apparecchiatura) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Product Type | Da utilizzare con (apparecchiatura) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
15308824
|
Sartorius
69Y03286 |
Etichette per stampanti | Premium Lab Printer YDP30 |
59.60€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
15398814
|
Sartorius
69Y03285 |
Carta per stampante | Premium Lab Printer YDP30 |
60.55€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
15318824
|
Sartorius
69Y03287 |
Carta per stampante standard | Standard Lab Printer YDP40 o Premium Lab Printer YDP40 |
26.70€
pezzi 5 |
Spedizione stimata: 29-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
15296949
|
Sartorius
69Y03287 |
Carta per stampante standard | Standard Lab Printer YDP40 o Premium Lab Printer YDP40 |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||||
Descrizione
Printer Paper, Labels, and Ink for use with YDP30 and YDP40 laboratory printers. Designed to produce quick, clear printouts. Choose regular or self-adhesive paper rolls with ink ribbons for thermal transfer printing or regular paper rolls only for direct thermal printing.
Per l'uso con stampanti da laboratorio Sartorius YDP30 e YDP40- La stampante YDP30 Premium stampa utilizzando il metodo a trasferimento termico e a stampa termica diretta
- La stampante YDP40 Standard utilizza solo la stampa termica diretta
- La stampa termica diretta è ideale per requisiti meno rigorosi (solo rotolo di carta)
- La stampa a trasferimento termico crea stampe anti-sbiadimento per l'uso in aree normate
- Opzione completa di carta e nastro di inchiostro
- Possibilità di scelta tra rotoli di carta standard o autoadesivi
Specifica
Bianco |