Learn More
Sartorius Quantitative Grade 1289 Filter Papers
These qualitative filter papers are essentially used for analytical purposes and routine analyses, whenever no gravimetric analyses are required. They are wet-strengthened and can be used for pressure and vacuum filtration.
11.30€ - 65.50€
Specifica
Formato Disc
Quantità 100/Pk.
Spessore (sistema metrico) 0.21 mm
Visualizza altre specifiche
Prodotti 11
Codice del prodotto Marca Diametro (sistema metrico) Grado Particle Retention Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Diametro (sistema metrico) Grado Particle Retention Prezzo Quantità e disponibilità  
10471232
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Sartorius
FT-3-208-070
70 mm 1290 3 to 5 μm
12.00€
pezzi 100
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 02-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
10387781
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Sartorius
FT-3-208-055
55 mm 1290 3 to 5 μm
11.30€
pezzi 100
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 13-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
10778772
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Sartorius
FT-3-207-240
240 mm 1289 8 to 12 μm
65.50€
pezzi 100
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 31-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
10480272
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Sartorius
FT-3-207-125
125 mm 1289 8 to 12 μm
20.70€
pezzi 100
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 18-04-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
10032301
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Sartorius
FT-3-207-185
185 mm 1289 8 to 12 μm
40.30€
pezzi 100
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 22-04-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
10205421
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Sartorius
FT-3-207-110
110 mm 1289 8 to 12 μm
16.10€
pezzi 100
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 02-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
10133991
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Sartorius
FT-3-207-070
70 mm 1289 8 to 12 μm
12.00€
pezzi 100
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 07-06-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
10767812
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Sartorius
FT-3-207-090
90 mm 1289 8 to 12 μm
12.30€
pezzi 100
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 13-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
10490272
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Sartorius
FT-3-207-150
150 mm 1289 8 to 12 μm
26.90€
pezzi 100
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 24-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
10226041
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Sartorius
FT-3-207-055
55 mm 1289 8 to 12 μm
11.30€
pezzi 100
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 17-04-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
11761165
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Sartorius
FT-3-207-050
50 mm 1289 8 to 12 μm
11.30€
pezzi 100
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 24-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
Made of refined pulp and cotton linters with an > 95% α-cellulose content. Ash content < 0,1% according to DIN 54370. Wet-strengthened.
Specifica
Specifica
Disc
100/Pk.
0.21 mm