Learn More
Sartorius Quantitative Grade 292 Filter Papers
These filter papers are especially suitable for qualitative analyses that require a low ash content.
Marca:  Sartorius FT-3-205-042
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.10000kg
Codice prodotto. 10086971
  • 8.00€ / pezzi 100
Spedizione stimata: 01-06-2023
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Pure cotton linters or cotton linters with refined pulp
  • No additives, such as wet-strengthening agents
Specifica
Specifica
Disc
292
0.18 mm
5 to 8μm
100/Pk.
42 mm