Learn More
Sartorius Quantitative Grade 292 Filter Papers
These filter papers are especially suitable for qualitative analyses that require a low ash content.
Marca:  Sartorius FT-3-205-500
Dettagli aggiuntivi : Peso : 1.17100kg
Codice prodotto. 15972890
  • 235.00€ / pezzi 100
Spedizione stimata: 04-06-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Pure cotton linters or cotton linters with refined pulp
  • No additives, such as wet-strengthening agents
Specifica
Specifica
Disc
60 sec.
100/Pk.
500 mm
5 to 8 μm
292
0.18 mm