Learn More
Sartorius Sterile Petri Dishes
Choose 60mm (14-555-734) or 90mm (14-555-735) diameter dishes
sterile disposable petri dishes
Marca: Sartorius 14311--60------N
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.92500kg
Descrizione
- Disposable
- Type 143
- Packaging: auto-sterile
Specifica
Single-use | |
Sterile | |
Auto-sterile | |
60 mm |