Learn More
Sartorius Concentratori centrifughi Vivaspin™ 2: Membrana in polietersulfone (PES)
Combines high speed with superior retentate recovery for concentrating very dilute solutions. Sartorius Vivaspin™ 2 Centrifugal Concentrators: PES Membrane feature twin vertical membranes, small internal surface areas and thin-channel chambers. Available in a range of MWCO and packaging quantities.
Marca: Sartorius VS0241
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.37800kg
Descrizione
Combines high speed with superior retentate recovery for concentrating very dilute solutions. Sartorius Vivaspin™ 2 Centrifugal Concentrators: PES Membrane feature twin vertical membranes, small internal surface areas and thin-channel chambers. Available in a range of MWCO and packaging quantities.
I concentratori Vivaspin sono dispositivi di ultrafiltrazione monouso per la concentrazione di campioni biologici. Vivaspin 2 è progettato per l'uso con campioni da 500 μl a 2 ml nei rotori che accettano provette da centrifuga da 15 ml. Il design esclusivo offre concentrazioni ad alta velocità per soluzioni cariche di particelle e un recupero quasi totale del concentrato.Doppie membrane verticali e design ottimale per una concentrazione rapida e sicura
- Doppia membrana verticale brevettata per velocità di processazione ultrarapide
- In una singola centrifugazione, è possibile concentrare soluzioni da 4 ml fino a 30x in 5–30 minuti
- La camera di filtrazione a canale sottile riduce al minimo la contaminazione della membrana e aumenta la velocità di filtrazione
- La tasca cieca nel fondo elimina il rischio di filtrazione dei campioni a secco
- Membrane in PES ad alto flusso caratterizzate da una bassissima capacità legante di proteine ed estraibili
- Superficie interna e area della membrana piccole per un recupero superiore dalle soluzioni molto diluite
- Due metodi per un facile recupero del concentrato:
- Pipettaggio diretto del concentrato dalla tasca cieca nel concentratore
- Centrifugazione inversa del concentrato nel tappo di recupero, sigillabile per la conservazione
- Entrambi i metodi consentono un recupero pressoché totale del concentrato superiore al 90%
- Graduazione del volume per un facile monitoraggio del concentrato e spazio morto di 8 μl
- Compatibilità universale con rotori con cestelli oscillanti o ad angolo fisso per provette da centrifuga da 15 ml
Specifica
Sì | |
100 kDa | |
Concentration, desalting and buffer applications | |
Swing bucket rotor: 4,000 x g Fixed angle rotor: 9,000 x g (3 - 50kDa MWCO); 12,000 x g (100kDa+ MWCO) |
|
2 ml (rotore ad angolo fisso); 3 ml (rotore oscillante) | |
17.8 mm |
Polietersulfone | |
1.3 cm2 | |
Policarbonato | |
25/conf. | |
126 mm |