Learn More
Brady™ Scafftag™ Polypropylene Multitag Inserts
Inserts for Multitag™ System.
Marca:  Brady™ 806747
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.00100kg
Codice prodotto. 12933005
  • 23.00€ / 1 confezione
Spedizione stimata: 24-06-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Inserts for Multitag™ System.
Specifica
Specifica
Multi-tag Insert
Polypropylene
Inspection tagging, Component and equipment labelling
164 mm
10 Pk.
0.5 mm
50 mm
Black on Yellow, White on Green
Equipment Inspection Record
6.46 in.
10 Multitag Inserts
-10°C to +90°C
1.97 in.