Learn More
Brady™ Scafftag™ Polypropylene Multitag Inserts
Inserts for Multitag™ System.
Marca:  Brady™ 806743
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.00100kg
Codice prodotto. 12943005
  • 115.00€ / 1 confezione
Spedizione stimata: 24-06-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Inserts for Multitag™ System.
Specifica
Specifica
Multi-tag Insert
Polypropylene
Inspection tagging, Component and equipment labelling
164 mm
1 Ea.
0.5 mm
50 mm
Black on Yellow, White on Green
EQUIPMENT INSPECTION RECORD
6.46 in.
50 Multitag Inserts
-10°C to +90°C
1.97 in.