Learn More
SI Analytics™ ScienceLine™ pH Combination Electrode
SI Analytics™ ScienceLine™ pH Combination Electrode includes a plug head connection and a fixed cable.
240.00€ - 306.00€
Specifica
Descrizione | pH glass A |
---|---|
Intervallo di pH | 0 to 14 |
Tipo | pH Combination Electrode |
Membrana | Sphere |
Codice del prodotto | Marca | Lunghezza (sistema metrico) | Giunzione | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Lunghezza (sistema metrico) | Giunzione | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
10152322
|
SI Analytics™
285101260 |
120 mm | 3 x Ceramic |
261.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 07-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
10508671
|
SI Analytics™
285100067 |
103 mm | Platinum |
306.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 29-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
10624372
|
SI Analytics™
285101252 |
120 mm | Ceramic |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||||
Descrizione
- Reference system: Silamid™
- Glass shaft
- Zero point: pH = 7.0 ± 0.3
- Fixed Cable: 1 m long, with plug A acc. to DIN 19262 or with BNC plug
Specifica
pH glass A | |
0 to 14 | |
pH Combination Electrode | |
Sphere |