Learn More
Fisherbrand™ Septum for 10-425 screw thread cap
Most septa are laminated on one side with PTFE for high chemical resistance and an inert barrier between sample and carrier material.
Marca:  Fisherbrand™
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.22500kg
Codice prodotto. 11824820
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Descrizione
Descrizione
  • Septa
Specifica
Specifica
Septa
9 mm
1000
Red-Orange, Transparent
Natural Rubber, TEF
1.3 mm