Learn More
Fisherbrand™ Septum for 10-425 screw thread cap
Most septa are laminated on one side with PTFE for high chemical resistance and an inert barrier between sample and carrier material.
Marca: Fisherbrand™
445.55 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "23262" per avere il tuo prezzo promozionale.
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.30400kg
Descrizione
- Septa
Specifica
Septa | |
9.5 mm | |
Yes | |
1.5 mm |
Blue, White | |
PTFE, Silicone | |
1000 |