Learn More
Fisherbrand™ Septum for 22mm PE, Cap
Most septa are laminated on one side with PTFE for high chemical resistance and an inert barrier between sample and carrier material.
Marca: Fisherbrand™
205.20 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "23262" per avere il tuo prezzo promozionale.
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.54000kg
Descrizione
- 19mm Septa
Specifica
Septa | |
19 mm | |
1000 |
Red-Orange, Transparent | |
Natural Rubber, TEF | |
1.3 mm |