Learn More
SGE™ 15% Graphite/85% Vespel™ Ferrules
Mechanically robust for long lifetimes
Marca:  SGE™ 0726548
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.01000kg
Codice prodotto. 15238883
  • 141.00€ / pezzi 10
Spedizione stimata: 04-06-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Form strong grip with capillary column
  • Maximum temperature: 300°C (572°F)
  • Must retighten after initial temperature cycles
  • Cannot be reused
  • Preconditioned under nitrogen for low-bleed performance
Specifica
Specifica
Injectors and Detectors, Except 8000 Series and Trace GC
GC
Ferrule
0.0177 to 0.0208 in.
15% Graphite, 85% Vespel
0.045 to 0.053 cm