Learn More
SGE™ ConnecTite™ Liners for Agilent™ GC
Designed for Agilent 7890, 6890, 6850, HP4890, 5890
368.00€ - 413.00€
Specifica
Lunghezza (sistema metrico) | 7.85 cm |
---|---|
Product Type Specs | Connectite Standard Liner |
Quantità | 5/Pk. |
Diametro (sistema metrico) interno | 0.4 cm |
Diametro (sistema metrico) esterno | 0.63 cm |
Codice del prodotto | Marca | Da utilizzare con (apparecchiatura) | Geometria | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Da utilizzare con (apparecchiatura) | Geometria | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
15249013
|
SGE™
092324 |
Perkin Elmer Autosystem, Clarus 500 | Standard |
368.00€
pezzi 5 |
Spedizione stimata: 21-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
15269013
|
SGE™
092326 |
Agilent 7890, 6890, 6850, HP4890, 5890 | Bottom hole |
413.00€
pezzi 5 |
Spedizione stimata: 21-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
Descrizione
- Range covers all applications and all popular instrument makes/ models
- Range covers vaporizing and cool on-column injection techniques
- Inlet liners ensure complete transfer of sample from syringe to the column without loss
- 6.3mm OD, 4mm ID; 78.5mm length
Specifica
7.85 cm | |
5/Pk. | |
0.63 cm |
Connectite Standard Liner | |
0.4 cm |