Learn More
Trajan™ Hexnut Fittings
HexNut fittings provide ideal connections in HPLC systems
Marca:  Trajan™ 1021003
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.01000kg
Codice prodotto. 15249103
  • 47.80€ / pezzi 2
Spedizione stimata: 03-06-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Stainless steel 10-32 thread
  • Inert contact surface makes it biocompatible
  • Ideal for use with corrosive solvents
Specifica
Specifica
2 hexnuts and 2 ferrules
10-32
Stainless Steel
5000 psi