Learn More
SGE™ Manual Syringes For Rheodyne™ and Valco™ Valves
The injection size sets the injection volume
Marca:  SGE™ 006312
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.01000kg
Codice prodotto. 12736977
  • 80.80€ / Pezzo
Spedizione stimata: 24-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Gauge: 22
  • Needle Length: 5.08cm (2 in.)
  • Tip Style: LC
Specifica
Specifica
22 G
0.71 mm
2 in.
250R-GT-LC
250 μL
Rheodyne and Valco Valves
0.028 in.
2 in.
Manual Syringe
Ea.
LC
Removable