Learn More
SGE™ SilFlow™ GC 3 Port Splitter: Device Only
Highly efficient and reliable micro fluidic platform to improve GC connectivity
Marca:  SGE™ 123723
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.01000kg
Codice prodotto. 15299173
  • 486.00€ / Pezzo
Spedizione stimata: 10-06-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • 1.1mm OD tubing not included
Specifica
Specifica
Port Splitter
1.1 mm
Ports B and C 0.25/0.32 mm
SGE Silflow Microchannel Device