Learn More
SGE™ SilTite™ Ferrule Starter Kits Replacement SilTite Nuts and Base Seals
Specially designed ferrule and nut system developed specifically for fused silica GC columns and GC/MS systems
Marca: SGE™ 073400
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.01000kg
Descrizione
Per l'uso con i kit di base di ghiere SGE SilTite
Dadi SilTite
- Dadi non Swagelok™ con due tacche sulla superficie esterna
- La rastremazione interna del dado corrisponde all'angolo della ghiera, garantendone una chiusura uniforme intorno all'intera colonna per eliminare il rischio di perdite
- Le ghiere possono essere rimosse facilmente dal dado mentre sono ancora fissate alla colonna capillare
- Riutilizzabili
Specifica
Ghiera in metallo SilTite™ | |
Iniettore Split/Splitless | |
Sigilli base a tenuta dorati |
Compatible with Agilent Split /Splitless Injector | |
Metallo | |
2/confezione |