Learn More
Trajan™ Siringhe per valvole Rheodyne e Valco
Square cut needle with no electrotaper
Marca: Trajan™ 005300
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.10000kg
Descrizione
Square cut needle with no electrotaper
- Gli aghi sono da 2 pollici, calibro 22, diam. est. da 0.028 pollici.
Specifica
22 G | |
0.71 mm | |
Siringa manuale | |
Ciascuno | |
LC fisse | |
Fisso |
0.028 in. | |
2 pollici | |
100F-LC | |
100 μl | |
Per valvole Rheodyne™ e Valco™ |