Learn More
Trajan™ Siringhe per valvole Rheodyne e Valco
Square cut needle with no electrotaper
Marca:  Trajan™ 007312
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.01000kg
Codice prodotto. 12756987
  • 82.10€ / Pezzo
Spedizione stimata: 24-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
Square cut needle with no electrotaper
  • Needles are 2 in., 22 gauge, 0.028 in. O.D.
Specifica
Specifica
±1%
0.028 in.
2 in.
51 mm
248°F
500R-GT-LC
500 μL
51 mm
Rheodyne and Valco Valves
22 G
0.71 mm
2 in.
LC Manual Syringe with Needle
120°C
Ea.
Trajan SGE
Blunt
Removable