Learn More
Trajan™ Siringhe per valvole Rheodyne e Valco
Square cut needle with no electrotaper
Marca:  Trajan™ 005312
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.01000kg
Codice prodotto. 12766967
  • 83.20€ / Pezzo
Spedizione stimata: 16-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Descrizione
Descrizione
Square cut needle with no electrotaper
  • Gli aghi sono da 2 pollici, calibro 22, diam. est. da 0.028 pollici.
Specifica
Specifica
±1%
0.028 in.
2 in.
51 mm
248°F
100R-GT-LC
100 μL
Blunt
Removable
22 G
0.71 mm
2 in.
LC Manual Syringe with Needle
120°C
Ea.
51 mm
Rheodyne and Valco Valves