Learn More
Trajan™ Siringhe per valvole Rheodyne e Valco
Square cut needle with no electrotaper
Marca: Trajan™ 008505
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.01000kg
Descrizione
Square cut needle with no electrotaper
- Gli aghi sono da 2 pollici, calibro 22, diam. est. da 0.028 pollici.
Specifica
±1% | |
0.028 in. | |
2 in. | |
51 mm | |
248°F | |
2.5MDR-LC-GT | |
2.5 mL | |
Blunt | |
Removable |
22 G | |
0.71 mm | |
2 in. | |
LC Manual Syringe with Needle | |
120°C | |
Ea. | |
51 mm | |
Rheodyne and Valco Valves |