Learn More
Epredia™ Vetrini Shandon™ ColorFrost™ Plus
Epredia™ Shandon ColorFrost Plus Slides are positively charged for improved cellular adhesion.
Marca:  Epredia™ 9991002
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.50000kg
Codice prodotto. 12678016
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi »
Descrizione
Descrizione
  • Electrostatically attract tissue sections and cytology preparations, binding them to the slide
  • Eliminate the need for special adhesives or protein coatings
  • No background staining
  • Available in a variety of colors
Specifica
Specifica
Microscope Slide
Yes
100/contenitore
Glass
Giallo