Learn More
Epredia™ Vetrini Shandon™ ColorFrost™ Plus
Epredia™ Shandon ColorFrost Plus Slides are positively charged for improved cellular adhesion.
55.75€ - 60.40€
Codice del prodotto | Marca | Colore | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Colore | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
12668016
|
Epredia™
9991001 |
Blu | 100/contenitore |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||||
12678016
|
Epredia™
9991002 |
Giallo | 100/contenitore |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||||
12688016
|
Epredia™
9991003 |
Verde | 100/contenitore |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||||
12698016
|
Epredia™
9991004 |
Rosa | 100/contenitore |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||||
12608026
|
Epredia™
9991009 |
Lavanda | 100/Cs. |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||||
12618026
|
Epredia™
9991011 |
Arancione bruciato | 100/contenitore |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||||
12628026
|
Epredia™
9991012 |
Tanè | 100/Cs. |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||||
12638026
|
Epredia™
9991013 |
Verde acqua | 100/contenitore |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||||
12648026
|
Epredia™
9991014 |
Oro | 100/contenitore |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||||
Descrizione
- Electrostatically attract tissue sections and cytology preparations, binding them to the slide
- Eliminate the need for special adhesives or protein coatings
- Avoid background staining
- Available in a variety of colors
Specifica
Yes | |
Microscope Slide |