Learn More
Epredia™ Formal-Fixx™ 10% Neutral Buffered Formalin
Produce consistent results and extend life of rotary valve in tissue processors with Epredia™ Formal-Fixx™ 10% Neutral Buffered Foramalin.
Marca: Epredia™ 9990914
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.01000kg
Descrizione
- Phosphate-free
- Use for storage of all tissue types
- Stores specimens without excessive shrinking or hardening
- Available premixed, ready-to-use, or in economical concentrate
- Concentrate is not affected by freezing, reduces shelf space, and is less expensive to ship
- Pre-filled, leak-resistant cups are available
Specifica
125/Cs. | |
Formalin | |
60 mL specimen container filled to 30mL |
Sicurezza e movimentazione
- Pericolo
Categoria di pericolo
- cancerogenicità Categoria 1A
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
- Sensibilizzazione della pelle Categoria 1
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 1
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 2
Indicazioni di pericolo
- H315-Provoca irritazione cutanea.
- H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
- H318-Provoca gravi lesioni oculari.
- H335-Può irritare le vie respiratorie.
- H336-Può provocare sonnolenza o vertigini.
- H350-Può provocare il cancro.
- H370-Provoca danni agli organi.
Consigli di prudenza
- P362-Togliere gli indumenti contaminati.
- P201-Procurarsi istruzioni specifiche prima dell'uso.
- P202-Non manipolare prima di avere letto e compreso tutte le avvertenze.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
- P272-Gli indumenti da lavoro contaminati non devono essere portati fuori dal luogo di lavoro.
- P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P270-Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso.
- P271-Utilizzare soltanto all'aperto o in luogo ben ventilato.
- P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
- P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
- P333+P313-In caso di irritazione o eruzione della pelle: consultare un medico.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P405-Conservare sotto chiave.
- P403+P233-Tenere il recipiente ben chiuso e in luogo ben ventilato.
- P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
Informazioni supplementari
- MIXTURE LIST-Contiene: formaldehyde, methylalcohol, maleic acid, sodium hydroxide