Learn More
Sharpsafe™ Impenetrable Polypropylene Disposal Containers
Use Sharpsafe™ Impenetrable Polypropylene Disposal Containers for incinerations or alternative treatments and for outstanding, impenetrable protection from leaks or sharps.
22.85€ - 222.00€
Specifica
Materiale | Polypropylene |
---|---|
Certificazione/Conformità | Manufactured to BS 7320: 1990, ISO 9002 standards and UN Packing Group II approved |
Modello | Rectangular |
Quantità | 1 Ea. |
Include | Closure |
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
11879550
|
Sharpsafe™
SANBG60LADTEGH+ |
60 l |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
11869550
|
Sharpsafe™
SANBG30LADTEDH+ |
30 l |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
Descrizione
- Yellow with orange lid
- Clear British Standard markings
- Visible fill line
Specifica
Polypropylene | |
Rectangular | |
Closure |
Manufactured to BS 7320: 1990, ISO 9002 standards and UN Packing Group II approved | |
1 Ea. |