Learn More
Dräger™ Provette di rilevazione a lettura diretta - acido solfidrico
For gas detection
Marca:  Dräger™ CH28201
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.14580kg
Codice prodotto. 10388421
  • 331.00€ / Pezzo
Spedizione stimata: 22-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Descrizione
Descrizione
Note: Extension of measuring range listed is possible for some detector tubes. Call Fisher Customer Service for more information.
Specifica
Specifica
Hydrogen Sulfide, Sulfur Dioxide 0.2%/A
0.2 to 7 vol.%
10
32°F to 104°F
40mg/L
1+2
2 min.
0°C to 40°C