Learn More
Dräger™ Provette di rilevazione a lettura diretta - acido solfidrico
For gas detection
Marca:  Dräger™ 8101211
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.07200kg
Codice prodotto. 12951677
  • 310.00€ / Pezzo
Spedizione stimata: 22-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Descrizione
Descrizione
Note: Extension of measuring range listed is possible for some detector tubes. Call Fisher Customer Service for more information.
Specifica
Specifica
Hydrogen Sulfide 2%/A
2 to 40 vol.%
10
32°F to 104°F
3 to 20mg/L
1
1 min.
0°C to 40°C